(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(S)-1-Boc-3-Aminopyrrolidine, (S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidine, tert-butyl (3S)-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate
Formule:
C₉H₁₈N₂O₂ Poids moléculaire: 186.25 g/mol Point d'ébullition: 120…125 °C (5Torr) Point éclair: 91 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03419271 Numéro CAS: 147081-44-5 UN: 2810 ADR: 6.1 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94.0 % |
Specific optical rotation | -1.5° to -3.0° (20°C, 589 nm) (C=1, chloroform) |