Imprimer
N-Acetyl-D-galactosamine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Acetamido-2-deoxy-D-galactose, D-N-Acetylgalactosamine, 2-Acetamino-2-deoxy-alpha-D-galactopyranose, GalNAc, N-Acetylchondrosamine
434920010 434920050
ACRO434920010EA 303 EUR
ACRO434920010 ACRO434920050
N-Acetyl-D-galactosamine 98%
N-Acetyl-D-galactosamine
Formule: C₈H₁₅NO₆
Point de fusion: 158…166 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00135832
Numéro CAS: 1811-31-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7.0 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +80.0° to +90.0° (20°C, 589 nm) (c=1, water, after 5 hours)