Imprimer
3-Cyanophenylacetic acid 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
434890010 434890050
ACRO434890010EA 186 EUR
ACRO434890010 ACRO434890050
3-Cyanophenylacetic acid 95%
3-Cyanophenylacetic acid
Formule: C₉H₇NO₂
Point de fusion: 117…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411079
Numéro CAS: 1878-71-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 119 °C
HPLC ≥94.0 %