Imprimer
O-tert-Butyl-L-serine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-Ser(tBu)-OH
434880010 434880050
ACRO434880010EA 135 EUR
ACRO434880010 ACRO434880050
O-tert-Butyl-L-serine 97%
O-tert-Butyl-L-serine
Formule: C₇H₁₅NO₃
Point de fusion: 225,2…228 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066088
Numéro CAS: 18822-58-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10.0 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -15.5° to -17.5° (20°C, 589 nm)