L(+)-Cystéine, chlorhydrate, anhydrous 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
H-Cys-OH.HCl, (R)-(+)-Cystéine, chlorhydrate
Formule:
HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl Poids moléculaire: 157.62 g/mol Point de fusion: 175…181 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064553 Numéro CAS: 52-89-1 Indice Merck: 13,02810 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | 8.67 to 9.11 % N |
Specific optical rotation | +6.5° to +9.5° (20°C, 589 nm) c=5 in 1N HCl |