N-Carbobenzoxy-β-alanine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Carbobenzyloxy-beta-alanine
Formule:
C₁₁H₁₃NO₄ Poids moléculaire: 223.23 g/mol Point de fusion: 105.3…107.2 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00037292 Numéro CAS: 2304-94-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 100 to 110 °C |
HPLC | ≥97.5 % |