Imprimer
Acide 4-bromo-m-toluique 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 4-bromo-3-méthylbenzoïque
434780050 434780250
ACRO434780050EA 91.8 EUR
ACRO434780050 ACRO434780250
Acide 4-bromo-m-toluique 97%
Acide 4-bromo-m-toluique
Formule: C₈H₇BrO₂
Point de fusion: 215,5…216.4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039526
Numéro CAS: 7697-28-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 213 to 217 °C
HPLC ≥96.0 %