Imprimer
tert-Butyl-N-allylcarbamate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Boc-allylamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)allylamine, N-Allylcarbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl allylcarbamate
434770100 434770500
ACRO434770100EA 90.3 EUR
ACRO434770100 ACRO434770500
tert-Butyl-N-allylcarbamate 98%
tert-Butyl-N-allylcarbamate
Formule: C₈H₁₅NO₂
Point d'ébullition: 48…50 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 34,9…38.3 °C
Point éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191870
Numéro CAS: 78888-18-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 40 °C
GC ≥97.5 %