Imprimer
Urée 99+% pour biochimie
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
434720010 434720050
ACRO434720010EA 105 EUR
ACRO434720010 ACRO434720050
Urée 99+% pour biochimie
Urée
Formule: NH₂CONH₂
Point d'ébullition: 197 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 131…135 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008022
Numéro CAS: 57-13-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 132 to 135 °C
Loss on drying ≤0.1 % (1 g, 105 °C, 1 h)
Heavy metals ≤10 ppm
Sulfated ash ≤0.1 % (800 °C)
UV at 280 nm A: ≤0.06
pH 6.0 to 9.5 (20 °C, 10% in H2O)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Sulfate (SO4) ≤0.05 %
Ammonium (NH4) ≤0.05 %