Imprimer
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
435290050 435290250
ACRO435290050EA 117 EUR
ACRO435290050 ACRO435290250
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine 97%
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formule: C₄HCl₂N₃O₂
Point d'ébullition: 135 °C (17Torr)
Point de fusion: 29…30 °C
Densité: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00127867
Numéro CAS: 49845-33-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 32 °C
GC ≥96.0 %