Imprimer
Mercaptamine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Aminoethanethiol
434710050 434710250
ACRO434710050EA 119 EUR
ACRO434710050 ACRO434710250
Mercaptamine 95%
Mercaptamine
Formule: C₂H₇NS
Poids moléculaire: 77.15 g/mol
Point de fusion: 95 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008196
Numéro CAS: 60-23-1
UN: 3335
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 99 °C
Titration Iodimetric ≥94 %