Imprimer
1-Hexylmagnesium chloride 2 M dans le THF, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
434681000 434688000
434681000.EA 108 EUR
434681000. 434688000.
1-Hexylmagnesium chloride 2 M dans le THF, AcroSeal®
1-Hexylmagnesium chloride
Formule: C₆H₁₃ClMg
Point d'ébullition: 65…68 °C (760 mmHg)
Densité: 0,965 g/cm³
Point éclair: –25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798087
Numéro CAS: 44767-62-6
UN: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey-brown to dark brown Solution
Titration Grignard 1.90 to 2.20 M
Melting point 125 to 129 °C
HPLC ≥97.5 %