Polyéthylèneglycol 4.000
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
H(OCH₂CH₂)nOH Point d'ébullition: ? 250 °C (1013 hPa) Point de fusion: 54…58 °C Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 250 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01779612 Numéro CAS: 25322-68-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to almost white Flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % |
Molecular weight | 3500 to 4500 g/mol (Average) |
Hydroxyl value | 25 to 32 mg KOH/g |