n-Butyle acétate ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
Formule:
CH₃COO(CH₂)₃CH₃ Point d'ébullition: 127 °C (760 mmHg) Point de fusion: –78 °C Densité: 0,88 g/cm³ Point éclair: 27 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009445 Numéro CAS: 123-86-4 UN: 1123 ADR: 3,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≤0.2 % (n-Butyl alcohol) |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Substance darkened by H2SO4 | Passes test |
Titrable acid | ≤0.0016 meq/g |