(R)-(+)-3-Hydroxypiperidine hydrochloride 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₁₂ClNO Point de fusion: 134…138 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00192221 Numéro CAS: 198976-43-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Additional info | May contain up to 3% water |
Elemental Analysis | 9.92 to 10.43 % N |
Specific optical rotation | +5° to +8° (20°C, 589 nm) (c=2, methanol) |