Imprimer
Propanol-1 ACS Spectroscopy
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Alcool propylique normal
434360010 434360025
ACRO434360010EA 89.7 EUR
ACRO434360010 ACRO434360025
Propanol-1 ACS Spectroscopy
Propanol-1
Formule: H₃CCH₂CH₂OH
Poids moléculaire: 60.1 g/mol
Point d'ébullition: 97 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –127 °C
Densité: 0.8 g/cm³
Point éclair: 15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002941
Numéro CAS: 71-23-8
UN: 1274
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 %
Solubility Clear colorless
GC ≥99.5 %
UV at 220 nm A: ≤0.7
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.03 % (as C2H5CHO)
Isopropyl alcohol ≤0.05 %
Titrable acid 0.0004 meq/g
Ethanol ≤0.01 %
Methanol ≤0.01 %