4-Chlorotetrahydropyran 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₉ClO Point d'ébullition: 150 °C (760 mmHg) Densité: 1,12 g/cm³ Point éclair: 46 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00074911 Numéro CAS: 1768-64-5 UN: 1993 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to dark yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95.0 % |