Imprimer
N-Methyl-1,2-phenylenediamine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
434230050 434230250
ACRO434230050EA 162 EUR
ACRO434230050 ACRO434230250
N-Methyl-1,2-phenylenediamine 97%
N-Methyl-1,2-phenylenediamine
Formule: C₇H₁₀N₂
Point d'ébullition: 123…124 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 22 °C
Densité: 1,075 g/cm³
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192314
Numéro CAS: 4760-34-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to red to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %