Imprimer

2-Méthyl-2-propanyle (4-hydroxybutyl)carbamate 98%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): (4-Hydroxybutyl)carbamate de 2-méthyl-2-propanyle

434210010 434210050
ACRO434210010EA 106 EUR
ACRO434210010 ACRO434210050
2-Méthyl-2-propanyle (4-hydroxybutyl)carbamate 98%
2-Méthyl-2-propanyle (4-hydroxybutyl)carbamate
Formule: C₉H₁₉NO₃
Point de fusion: 37…40 °C
Densité: 1,02 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01861334
Numéro CAS: 75178-87-9

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR