Imprimer
2-Bromo-5-méthylthiophène 95% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Methyl-2-bromothiophene, 2-Bromo-5-methylthiophenol
Stabilisation: (0.1:0.4)% Stabilisé avec cuivre et hydrogénocarbonate de sodium
434200010 434200050
ACRO434200010EA 48.2 EUR
ACRO434200010 ACRO434200050
2-Bromo-5-méthylthiophène 95% stabilisé
2-Bromo-5-méthylthiophène
Formule: C₅H₅BrS
Poids moléculaire: 177.06 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 58
Point éclair: 78 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00130103
Numéro CAS: 765-58-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Stabilizer 0.1 % Cu and 0.4 % NaHCO3