Trifluoromethanesulfonate d'ytterbium (III), anhydre 99.9% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ytterbium (III) triflate
Formule:
C₃F₉O₉S₃Yb Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06200261 Numéro CAS: 54761-04-5 UN: 3261 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | 26.8 to 29.0 % (Yb) |
Total conc. of imp.as REO | ≤1000 ppm |