Pipéridine 99.5%, AcroSeal®, purifié par redistillation
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₁₁N Point d'ébullition: 107,3 °C (1013 hPa) Point de fusion: –11 °C Densité: 0,862 g/cm³ Point éclair: 16 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005979 Numéro CAS: 110-89-4 UN: 2401 ADR: 8,I |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4510 to 1.4540 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.4 % |
Color scale | ≤20 APHA |