Imprimer
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 3-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester
433790010 433790050
ACRO433790010EA 111 EUR
ACRO433790010 ACRO433790050
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₆BNO₂
Poids moléculaire: 229.09 g/mol
Point de fusion: 80…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03789262
Numéro CAS: 214360-46-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥96.0 %