Imprimer
Méthylcyclohexane 99% pour la spectroscopie
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
433770010 433770025
ACRO433770010EA 297 EUR
ACRO433770010 ACRO433770025
Méthylcyclohexane 99% pour la spectroscopie
Méthylcyclohexane
Formule: C₆H₁₁CH₃
Point d'ébullition: 101 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –126,3 °C
Densité: 0,77 g/cm³
Point éclair: –3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001497
Numéro CAS: 108-87-2
UN: 2296
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
UV at 260 nm A: ≤0.05
Color scale ≤5 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %