Imprimer
Vanadium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3) 0.5M dans le chlorure de méthylène, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trichlorotris(tetrahydrofuran)vanadium, Vanadium(III) chloride tetrahydrofuran adduct, Trichlorotris(tetrahydrofuran)vanadium(III)
433661000 433668000
433661000.EA 142 EUR
433661000. 433668000.
Vanadium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3) 0.5M dans le chlorure de méthylène, AcroSeal®
Vanadium(III) chloride tetrahydrofuran complex (1:3)
Formule: VCl₃·3C₄H₈O
Poids moléculaire: 373.62 g/mol
Densité: 1.312 g/cm³
Point éclair: –8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29050135
Numéro CAS: 19559-06-9
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light red to dark red Solution
Titration Argentometric 0.40 to 0.60 M
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %
Stabilizer Approx. 50 ppm BHT
Peroxide value ≤50 ppm