Imprimer
Acide (2,4,6-trifluorophényl)métaborique 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2,4,6-Trifluorophenyl)metaboric acid, 2,4,6-Trifluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,4,6-trifluorophenyl)borane
433590010 433590050
ACRO433590010EA 51.6 EUR
ACRO433590010 ACRO433590050
Acide (2,4,6-trifluorophényl)métaborique 95%
Acide (2,4,6-trifluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₄BF₃O₂
Poids moléculaire: 175.9 g/mol
Point de fusion: 239.5…247.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863169
Numéro CAS: 182482-25-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %