Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₅ClN₂O₂ Point de fusion: 88,4…88.5 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16660968 Numéro CAS: 1093860-48-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Cream to brown Crystalline powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 81 to 89 °C |
GC | ≥96.0 % |
UV | at 230 nm A: ≤0.02 |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % (on dry substance) |
Membrane filtration test | (on 0.18 M soln.) Passes test |
Suitability | (HPLC gradient) Passes test |