4-(Aminomethyl)phenol hydrate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Hydroxybenzylamine hydrate
Formule:
C₇H₉NO·xH₂O Point de fusion: 100…104 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD19690971 Numéro CAS: 696-60-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Off-white to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤13.0 % |
Elemental Analysis | 9.52 to 10.31 % (N) based on monohydrate |
UV | at 260 nm A: ≤0.02 |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % (on dry substance) |
Membrane filtration test | (on 0.5 M soln.) Passes test |
Suitability | (HPLC gradient) Passes test |