Imprimer
4-Aminopipéridine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Piperidin-4-amine
432920050 432920250
ACRO432920050EA 132 EUR
ACRO432920050 ACRO432920250
4-Aminopipéridine 95%
4-Aminopipéridine
Formule: C₅H₁₂N₂
Poids moléculaire: 100.16 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C (18Torr)
Densité: 0.954 g/cm³
Point éclair: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179399
Numéro CAS: 13035-19-3
UN: 2733
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable