Imprimer
4-Methoxybenzenesulphonamide 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
432910050 432910250
ACRO432910050EA 101 EUR
ACRO432910050 ACRO432910250
4-Methoxybenzenesulphonamide 95%
4-Methoxybenzenesulphonamide
Formule: C₇H₉NO₃S
Poids moléculaire: 187.22 g/mol
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025392
Numéro CAS: 1129-26-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 113 °C
HPLC ≥94.0 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test