Imprimer
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
432780010 432780050
ACRO432780010EA 121 EUR
ACRO432780010 ACRO432780050
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate 97%
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Formule: C₈H₆N₂O₂·xH₂O
Point de fusion: 232…234 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17171427
Numéro CAS: 64951-08-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Additional info Hydrate, contains 9.5% to 11.0% water
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 14.96 to 16.17 % N
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤50 ppm