Imprimer
5-Amino-2-méthylbenzothiazole 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
432760010 432760050
ACRO432760010EA 52.1 EUR
ACRO432760010 ACRO432760050
5-Amino-2-méthylbenzothiazole 95%
5-Amino-2-méthylbenzothiazole
Formule: C₈H₈N₂S
Point de fusion: 101…103,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00226291
Numéro CAS: 13382-43-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 105 °C
HPLC ≥94.0 %