Imprimer
6-Iodo-1H-indazole 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 6-Iodoindazole
432420010 432420050
ACRO432420010EA 230 EUR
ACRO432420010 ACRO432420050
6-Iodo-1H-indazole 97%
6-Iodo-1H-indazole
Formule: C₇H₅IN₂
Point de fusion: 208…211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114695
Numéro CAS: 261953-36-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 211 °C
HPLC ≥96.0 %