4,4,4-Trifluorobutylamine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₄H₈F₃N Point d'ébullition: 90…94 °C (760 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06213030 Numéro CAS: 819-46-5 UN: 2734 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Titration RCOCl | ≥96.0 % |