1-Boc-3-oxopiperazine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₆N₂O₃ Point de fusion: 160…163 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD02181069 Numéro CAS: 76003-29-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 159 to 164 °C |
GC | ≥96.0 % |