3-Quinolineboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Quinoline-3-boronic acid pinacolate, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline, Quinoline-3-boronic acid Pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-quinolyl)-1,3,2-dioxaborolane
Formule:
C₁₅H₁₈BNO₂ Poids moléculaire: 255.1199 g/mol Point de fusion: 55…57 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05155218 Numéro CAS: 171364-85-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light brown Powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 55 to 60 °C |
GC | ≥96.0 % |