4-Bromo-2-pyridone 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Bromopyridin-2-ol, 4-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-Bromo-2-hydroxypyridine
Formule:
C₅H₄BrNO Poids moléculaire: 174.00 g/mol Point de fusion: 203…208 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00234041 Numéro CAS: 36953-37-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |