Imprimer
4-Amino-2-hydroxypyridine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Amino-2-pyridone, 4-Aminopyridin-2(1H)-one, 4-Amino-2(1H)-pyridinone, 4-Amino-2-pyridinol, 4-Amino-pyridin-2-ol, 4-amino-1,2-dihydropyridin-2-one, 3-Deazacytosine, 4-Amino-1H-pyridin-2-one
432080010 432080050
ACRO432080010EA 204 EUR
ACRO432080010 ACRO432080050
4-Amino-2-hydroxypyridine 97%
4-Amino-2-hydroxypyridine
Formule: C₅H₆N₂O
Poids moléculaire: 110.12 g/mol
Point de fusion: 206.5…208.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682913
Numéro CAS: 38767-72-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to green to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥99.7 %
UV at 245 nm A: ≤0.046
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Acidity ≤0.0002 meq/g