Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate (mixture of isomers) mélange d'isomères 90% (mélange d'isomères), AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4,4'-Methylenebis(cyclohexyl Isocyanate)
Formule:
C₁₅H₂₂N₂O₂ Poids moléculaire: 262.35 g/mol Point d'ébullition: 112…114 °C (1010hPa) Point de fusion: 19…23 °C Densité: 1.066 g/cm³ Point éclair: 113 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015405 Numéro CAS: 5124-30-1 UN: 2206 ADR: 6.1 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |
Stabilizer | 0.05 % BHT |