Imprimer

kappa-Carrageenan

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): Irish moss

431590250 431591000
ACRO431590250EA 59.1 EUR
ACRO431590250 ACRO431591000
kappa-Carrageenan
kappa-Carrageenan
Formule: C₁₂H₁₇O₁₃S
Poids moléculaire: 401.32 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151514
Numéro CAS: 11114-20-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance White to off-white to yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12 % (1 g, 105°C)
Viscosity ≥10 mPa.s (0.3 % in water at 25°C)
Ash ≤40 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Lithium (Li) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.0002 %
Potassium (K) ≤0.03 %
Rubidium (Rb) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Strontium (Sr) ≤0.0005 %

SPÉCIFICATIONS

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR