Imprimer
Cesium methanesulphonate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
431580050 431580250
ACRO431580050EA 97.7 EUR
ACRO431580050 ACRO431580250
Cesium methanesulphonate 98%
Cesium methanesulphonate
Formule: CH₃CsO₃S
Point de fusion: 262…264 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075523
Numéro CAS: 2550-61-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless