Dioxolane-1,3, anhydre 99.8% stabilisé, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Stabilisation:
stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol 75 ppm
Formule:
C₃H₆O₂ Point d'ébullition: 74…75 °C (760 mmHg) Point de fusion: –95 °C Densité: 1,06 g/cm³ Point éclair: –6 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003207 Numéro CAS: 646-06-0 UN: 1166 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.75 % |
Stabilizer | 75 ppm BHT |
Residue after ignition | ≤0.0005 % |