1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ethyl N-BOC-4-piperidinecarboxylate, Ethyl N-Boc-piperidine-4-carboxylate
Formule:
C₁₃H₂₃NO₄ Poids moléculaire: 257.33 g/mol Point d'ébullition: 120…135 °C (.5 mmHg) Densité: 1.046 g/cm³ Point éclair: 110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01763998 Numéro CAS: 142851-03-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |