Imprimer
trans-2-(4-Chlorophenyl)vinylboronic acid 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (E)-(4-Chlorostyryl)boronic acid
431340010 431340100
ACRO431340010EA 170 EUR
ACRO431340010 ACRO431340100
trans-2-(4-Chlorophenyl)vinylboronic acid 97%
trans-2-(4-Chlorophenyl)vinylboronic acid
Formule: C₈H₈BClO₂
Point de fusion: 133…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093767
Numéro CAS: 154230-29-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
pH 5.5 to 6.5 (10% aqueous suspension)
Sodium oxide (Na2O) ≤0.4 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %