Imprimer
1H-Indazole-4-carbaldehyde 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Formylindazole, 1H-Indazole-4-carboxaldehyde, 4-Formyl-1H-indazole
431030010 431030050
ACRO431030010EA 350 EUR
ACRO431030010 ACRO431030050
1H-Indazole-4-carbaldehyde 97%
1H-Indazole-4-carbaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
Point de fusion: 166…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738279
Numéro CAS: 669050-70-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
HPLC ≥96.0 %
Water adsorption ≥20 % (50% rH, 1 bar, 25 °C)