Imprimer
2-Bromo-5-formylthiazole 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
431010010 431010050
ACRO431010010EA 200 EUR
ACRO431010010 ACRO431010050
2-Bromo-5-formylthiazole 97%
2-Bromo-5-formylthiazole
Formule: C₄H₂BrNOS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788567
Numéro CAS: 464192-28-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
GC ≥96.0 %