Imprimer
1-Boc-4-chlorosulfonylpiperidine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Boc-4-Chlorosulphonylpiperidine, 1-BOC-4-PIPERIDINEsulphONYL CHLORIDE, tert-Butyl 4-(chlorosulphonyl)piperidine-1-carboxylate, 4-CHLOROsulphONYL-PIPERIDINE-1-CARBOXYLIC acid TERT-BUTYL ESTER
430990010 430990050
ACRO430990010EA 284 EUR
ACRO430990010 ACRO430990050
1-Boc-4-chlorosulfonylpiperidine 97%
1-Boc-4-chlorosulphonylpiperidine
Formule: C₁₀H₁₈ClNO₄S
Point de fusion: 82…85 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01861750
Numéro CAS: 782501-25-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to pale yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 87 °C
Elemental Analysis 4.76 to 5.11 % (N)