Imprimer
Chlortétracycline chlorhydrate, Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur.
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
430960050 430960250 430961000
ACRO430960050EA 67.4 EUR
ACRO430960050 ACRO430960250 ACRO430961000
Chlortétracycline chlorhydrate, Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur.
Chlortétracycline chlorhydrate
Formule: C₂₂H₂₃ClN₂O₈·HCl
Point de fusion: 220 °C (déc.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082440
Numéro CAS: 64-72-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≤8 % (Tetracyclin hydrochloride) On dry substance
Water ≤2.0 %
Sulfated ash ≤0.5 %
Identification Passes test
pH 2.3 to 3.3 (1 % in water CO2 free)
Specific optical rotation -235° to -250° (20°C, 589 nm) (c=0.25, water) (on dry substance)
Absorbance ≤0.40 (460 nm)
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm