(±)-1-allyloxy-2,3-époxypropane 99+%, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Allyl glycidyl ether
Formule:
C₆H₁₀O₂ Poids moléculaire: 114.14 g/mol Point d'ébullition: 154 °C (760 mmHg) Point de fusion: –100 °C Densité: 0.962 g/cm³ Point éclair: 48 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00005143 Numéro CAS: 106-92-3 UN: 2219 ADR: 3 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4332 to 1.4352 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % (K.F.) |
GC | ≥99.0 % |