Imprimer
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride 70% ∼3.5 M dans le toluène 70% (p/p), AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium dihydrobis(2-methoxyethoxy)aluminate, SBAH, Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum dihydride
430911000 430918000
430911000.EA 93.6 EUR
430911000. 430918000.
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride 70% ∼3.5 M dans le toluène 70% (p/p), AcroSeal®
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride
Formule: C₆H₁₆AlNaO₄
Point d'ébullition: 110 °C (760 mmHg)
Densité: 1,036 g/cm³
Point éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011631
Numéro CAS: 22722-98-1
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to slightly hazy colorless to amber Viscous liquid
Assay 68.0 to 72.0 %
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %